Tetrabutylammonium chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR33653-1KG OR33653-250G
APOSOR33653-1KGEA 584 EUR
APOSOR33653-1KG APOSOR33653-250G
Tetrabutylammonium chloride 98%
Tetrabutylammonium chloride
Formule: C₁₆H₃₆ClN
MW: 277.92 g/mol
Vlampunt: 110
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011635
CAS nummer: 1112-67-0