4-Bromo-2-hydrazinopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-2-hydrazinylpyridine
OR33676-1G OR33676-5G
APOSOR33676-1GEA 122 EUR
APOSOR33676-1G APOSOR33676-5G
4-Bromo-2-hydrazinopyridine
4-Bromo-2-hydrazinopyridine
Formule: C₅H₆BrN₃
MW: 188.03 g/mol
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00234091
CAS nummer: 1019918-39-8