2-(Piperazin-1-yl)pyrazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(2-Pyrazinyl)piperazine
OR3374-1G OR3374-500MG OR3374-5G
APOSOR3374-1GEA 55.5 EUR
APOSOR3374-1G APOSOR3374-500MG APOSOR3374-5G
2-(Piperazin-1-yl)pyrazine 98%
2-(Piperazin-1-yl)pyrazine
Formule: C₈H₁₂N₄
Kookpunt: 105…108 °C/0,5mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040766
CAS nummer: 34803-68-4
EINECS: 252-221-9
UN: 3259
ADR: 8,III