1-(Pyridin-2-ylmethyl)piperazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3379-1G OR3379-5G
APOSOR3379-1GEA 0 EUR
APOSOR3379-1G APOSOR3379-5G
1-(Pyridin-2-ylmethyl)piperazine 97%
1-(Pyridin-2-ylmethyl)piperazine
Formule: C₁₀H₁₅N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862551
CAS nummer: 55579-01-6