Triethylene glycol monobenzyl ether 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3392-25G OR3392-5G
APOSOR3392-25GEA 44.7 EUR
APOSOR3392-25G APOSOR3392-5G
Triethylene glycol monobenzyl ether 98%
Triethylene glycol monobenzyl ether
Formule: C₁₃H₂₀O₄
Kookpunt: 126 °C/0,075mmHg
Dichtheid: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093556
CAS nummer: 55489-58-2