2-Chloro-4-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3393-1G OR3393-5G OR3393-25G
APOSOR3393-1GEA 144 EUR
APOSOR3393-1G APOSOR3393-5G APOSOR3393-25G
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)aniline
Formule: C₇H₈ClNO₂S
Smeltpunt: 192…194 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00152349
CAS nummer: 13244-35-4