2-Methyl-5-nitroindole 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Methyl-5-nitro-1H-indole
OR3396-5G OR3396-25G
APOSOR3396-5GEA 109 EUR
APOSOR3396-5G APOSOR3396-25G
2-Methyl-5-nitroindole 95+%
2-Methyl-5-nitroindole
Formule: C₉H₈N₂O₂
Smeltpunt: 176…178 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00090335
CAS nummer: 7570-47-0