2-Chloro-N-phenylacetamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-(Chloroacetyl)aniline
OR3397-5G OR3397-1G
APOSOR3397-5GEA 52.6 EUR
APOSOR3397-5G APOSOR3397-1G
2-Chloro-N-phenylacetamide 97%
2-Chloro-N-phenylacetamide
Formule: C₈H₈ClNO
Smeltpunt: 136…139 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00018887
CAS nummer: 587-65-5
EINECS: 209-604-0