Indole-6-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR3398-100G
OR3398-25G
OR3398-5G
APOSOR3398-100GEA
134
EUR
APOSOR3398-100G
APOSOR3398-25G
APOSOR3398-5G
Indole-6-carboxylic acid
Indole-6-carboxylic acid
Formule:
C₉H₇NO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00210441 CAS nummer: 1670-82-2 |