3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR34-1G OR34-100MG
APOSOR34-1GEA 87.6 EUR
APOSOR34-1G APOSOR34-100MG
3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02091524
CAS nummer: 59843-63-9