1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3419-1G OR3419-5G
APOSOR3419-1GEA 36.6 EUR
APOSOR3419-1G APOSOR3419-5G
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid, Technical Grade
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid
Formule: C₈H₅NO₂S
Smeltpunt: 245…251 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00111651
CAS nummer: 3622-35-3