3,4-Dimethoxybenzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR3420-25G OR3420-5G OR3420-100G
APOSOR3420-25GEA 86.2 EUR
APOSOR3420-25G APOSOR3420-5G APOSOR3420-100G
3,4-Dimethoxybenzoyl chloride 97%
3,4-Dimethoxybenzoyl chloride
Formule: C₉H₉ClO₃
Kookpunt: 95…98 °C/1mmHg
Smeltpunt: 70…73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000674
CAS nummer: 3535-37-3
EINECS: 222-568-0
UN: 3261
ADR: 8,II