4-(1-Pyrrolylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3432-1G OR3432-500MG OR3432-100MG
APOSOR3432-1GEA 263 EUR
APOSOR3432-1G APOSOR3432-500MG APOSOR3432-100MG
4-(1-Pyrrolylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
4-(1-Pyrrolylsulphonyl)benzeneboronic acid
Formule: C₁₀H₁₀BNO₄S
Smeltpunt: 220…222 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689522
CAS nummer: 913835-90-2