2-Carboxythiophene-4-boronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3433-1G OR3433-5G
APOSOR3433-1GEA 366 EUR
APOSOR3433-1G APOSOR3433-5G
2-Carboxythiophene-4-boronic acid 98%
2-Carboxythiophene-4-boronic acid
Formule: C₅H₅BO₄S
Smeltpunt: 170…172 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08689521
CAS nummer: 913835-91-3