1-Boc-4-chloroindole-2-boronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Chloro-N-(Boc)-indole-2-boronic acid, (1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-chloro-1H-indol-2-yl)boronic acid
OR3437-1G OR3437-5G
APOSOR3437-1GEA 29.2 EUR
APOSOR3437-1G APOSOR3437-5G
1-Boc-4-chloroindole-2-boronic acid 98%
1-Boc-4-chloroindole-2-boronic acid
Formule: C₁₃H₁₅BClNO₄
MW: 295.53 g/mol
Smeltpunt: 107…110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114582
CAS nummer: 475102-11-5