4-Cyano-3-iodopyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR345006-1G OR345006-250MG
APOSOR345006-1GEA 322 EUR
APOSOR345006-1G APOSOR345006-250MG
4-Cyano-3-iodopyridine 98%
4-Cyano-3-iodopyridine
Formule: C₆H₃IN₂
Smeltpunt: 119…122 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08729285
CAS nummer: 10386-28-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III