3-Iodo-2-methoxypyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR345009-100G OR345009-25G
APOSOR345009-100GEA 278 EUR
APOSOR345009-100G APOSOR345009-25G
3-Iodo-2-methoxypyridine 98%
3-Iodo-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₆INO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094946
CAS nummer: 112197-15-6