3,4-Dibromopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR345020-100G OR345020-25G OR345020-5G
APOSOR345020-100GEA 284 EUR
APOSOR345020-100G APOSOR345020-25G APOSOR345020-5G
3,4-Dibromopyridine
3,4-Dibromopyridine
Formule: C₅H₃Br₂N
Smeltpunt: 71…72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234016
CAS nummer: 13534-90-2