Sulphapyridine 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N'-2-Pyridylsulphanilide, 4-Amino-N-(pyridin-2-yl)benzenesulphonamide, 2-(4-Aminobenzenesulphonamido)pyridine, 2-sulphanilamidopyridine
OR345024-100G OR345024-25G
APOSOR345024-100GEA 43.8 EUR
APOSOR345024-100G APOSOR345024-25G
Sulphapyridine 98+%
Sulphapyridine
Formule: C₁₁H₁₁N₃O₂S
MW: 249.29 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00038036
CAS nummer: 144-83-2