2,5-Dibromo-3-chloropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Chloro-2,5-dibromopyridine
OR345031-1G OR345031-5G
APOSOR345031-1GEA 22 EUR
APOSOR345031-1G APOSOR345031-5G
2,5-Dibromo-3-chloropyridine
2,5-Dibromo-3-chloropyridine
Formule: C₅H₂Br₂ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08277306
CAS nummer: 160599-70-2