3-Amino-4-ethoxypyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR345032-1G OR345032-250MG OR345032-500MG
APOSOR345032-1GEA 84.7 EUR
APOSOR345032-1G APOSOR345032-250MG APOSOR345032-500MG
3-Amino-4-ethoxypyridine
3-Amino-4-ethoxypyridine
Formule: C₇H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234351
CAS nummer: 1633-43-8