2-Methylnicotinonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR345035-1G OR345035-5G
APOSOR345035-1GEA 89.2 EUR
APOSOR345035-1G APOSOR345035-5G
2-Methylnicotinonitrile
2-Methylnicotinonitrile
Formule: C₇H₆N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06254420
CAS nummer: 1721-23-9