3-Amino-2,4-dichloropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR345038-25G OR345038-5G
APOSOR345038-25GEA 90.6 EUR
APOSOR345038-25G APOSOR345038-5G
3-Amino-2,4-dichloropyridine
3-Amino-2,4-dichloropyridine
Formule: C5H4Cl2N2
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09750301
CAS nummer: 173772-63-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III