[2-(4-Aminomethylphenoxy)ethyl]dimethylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(4-(Aminomethyl)phenoxy)-N,N-dimethylethanamine, 2-[4-(Amino methyl) phenoxy]-n, n-dimethyl ethanamine, Trimethobenzamide Impurity 1
OR345043-5G OR345043-1G
APOSOR345043-5GEA 155 EUR
APOSOR345043-5G APOSOR345043-1G
[2-(4-Aminomethylphenoxy)ethyl]dimethylamine 97%
[2-(4-Aminomethylphenoxy)ethyl]dimethylamine
Formule: C₁₁H₁₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01075231
CAS nummer: 20059-73-8