4-(2-Chloroethyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR345048-25G OR345048-5G
APOSOR345048-25GEA 246 EUR
APOSOR345048-25G APOSOR345048-5G
4-(2-Chloroethyl)benzoic acid
4-(2-Chloroethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₉ClO₂
Smeltpunt: 187…188 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013995
CAS nummer: 20849-78-9