7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR345049-1G OR345049-5G
APOSOR345049-1GEA 0 EUR
APOSOR345049-1G APOSOR345049-5G
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
Formule: C₁₀H₈O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016972
CAS nummer: 2107-77-9