2,6-Dichloro-4-nitropyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR345059-25G OR345059-1G OR345059-5G
APOSOR345059-25GEA 83.3 EUR
APOSOR345059-25G APOSOR345059-1G APOSOR345059-5G
2,6-Dichloro-4-nitropyridine 97%
2,6-Dichloro-4-nitropyridine
Formule: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Smeltpunt: 94…98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05670545
CAS nummer: 25194-01-8