3-(Hydroxymethyl)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR345068-1G OR345068-5G
APOSOR345068-1GEA 0 EUR
APOSOR345068-1G APOSOR345068-5G
3-(Hydroxymethyl)benzoic acid 98%
3-(Hydroxymethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₈O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06208242
CAS nummer: 28286-79-5