5-Amino-2-iodopyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR345071-1G OR345071-5G
APOSOR345071-1GEA 86.2 EUR
APOSOR345071-1G APOSOR345071-5G
5-Amino-2-iodopyridine 98%
5-Amino-2-iodopyridine
Formule: C₅H₅IN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02706663
CAS nummer: 29958-12-1