4-Bromo-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Bromo-1(n)-tosyl-7-azaindole
OR345081-1G OR345081-10G OR345081-5G
APOSOR345081-1GEA 80.4 EUR
APOSOR345081-1G APOSOR345081-10G APOSOR345081-5G
4-Bromo-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 96%
4-Bromo-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₁₄H₁₁BrN₂O₂S
MW: 351.2200 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10575009
CAS nummer: 348640-07-3