7-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 7-Chloro-6-azaindole
OR345082-1G OR345082-5G
APOSOR345082-1GEA 86.2 EUR
APOSOR345082-1G APOSOR345082-5G
7-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 98%
7-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formule: C₇H₅ClN₂
MW: 152.58 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03839905
CAS nummer: 357263-41-3