3-Chloro-4-methoxybenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Chloro-p-anisic acid
OR345088-25G OR345088-1G OR345088-5G
APOSOR345088-25GEA 95 EUR
APOSOR345088-25G APOSOR345088-1G APOSOR345088-5G
3-Chloro-4-methoxybenzoic acid 98%
3-Chloro-4-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₇ClO₃
MW: 186.59 g/mol
Smeltpunt: 213…219 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016512
CAS nummer: 37908-96-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III