3-Acetyl-5-bromopyridine 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR345090-10G OR345090-25G OR345090-5G
APOSOR345090-10GEA 32.2 EUR
APOSOR345090-10G APOSOR345090-25G APOSOR345090-5G
3-Acetyl-5-bromopyridine 97+%
3-Acetyl-5-bromopyridine
Formule: C₇H₆BrNO
Smeltpunt: 90…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03086033
CAS nummer: 38940-62-4