3-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR345093-25G OR345093-5G
APOSOR345093-25GEA 316 EUR
APOSOR345093-25G APOSOR345093-5G
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C5H6N2O2
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00608153
CAS nummer: 40704-11-8