Ketorolac 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid, Ketorolaco, Ketorolacum
OR345134-10G OR345134-1G OR345134-5G
APOSOR345134-10GEA 584 EUR
APOSOR345134-10G APOSOR345134-1G APOSOR345134-5G
Ketorolac 95%
Ketorolac
Formule: C₁₅H₁₃NO₃
MW: 255.27 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00864281
CAS nummer: 74103-06-3