3-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR345140-1G OR345140-25G OR345140-5G
APOSOR345140-1GEA 58.4 EUR
APOSOR345140-1G APOSOR345140-25G APOSOR345140-5G
3-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid 97%
3-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₅NO₅
Smeltpunt: 190…195 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01098212
CAS nummer: 78238-14-9