2-Benzyloxy-3-hydroxypyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR345146-100MG OR345146-250MG
APOSOR345146-100MGEA 228 EUR
APOSOR345146-100MG APOSOR345146-250MG
2-Benzyloxy-3-hydroxypyridine 95+%
2-Benzyloxy-3-hydroxypyridine
Formule: C₁₂H₁₁NO₂
Smeltpunt: 70…72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06798282
CAS nummer: 885952-26-1