4-Iodo-2-methoxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR345152-1G OR345152-25G OR345152-5G
APOSOR345152-1GEA 22 EUR
APOSOR345152-1G APOSOR345152-25G APOSOR345152-5G
4-Iodo-2-methoxybenzoic acid
4-Iodo-2-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₇IO₃
Smeltpunt: 147…151 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07780726
CAS nummer: 89942-34-7