4-Amino-3-bromo-5-iodopyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR345153-1G OR345153-10G OR345153-5G
APOSOR345153-1GEA 95 EUR
APOSOR345153-1G APOSOR345153-10G APOSOR345153-5G
4-Amino-3-bromo-5-iodopyridine 95+%
4-Amino-3-bromo-5-iodopyridine
Formule: C₅H₄BrIN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07781147
CAS nummer: 902837-39-2