5-Nitropyridine-2-carbonitrile 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Cyano-5-nitropyridine, 5-Nitropicolinonitrile
OR345166-5G OR345166-1G OR345166-25G
APOSOR345166-5GEA 277 EUR
APOSOR345166-5G APOSOR345166-1G APOSOR345166-25G
5-Nitropyridine-2-carbonitrile 95+%
5-Nitropyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₃N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368184
CAS nummer: 100367-55-3