3-Amino-2-bromo-6-chloropyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Amino-6-chloro-2-bromopyridine, 2-Bromo-6-chloro-3-pyridylamine, 2-Bromo-6-chloropyridin-3-amine
OR345185-1G OR345185-5G
APOSOR345185-1GEA 0 EUR
APOSOR345185-1G APOSOR345185-5G
3-Amino-2-bromo-6-chloropyridine 97%
3-Amino-2-bromo-6-chloropyridine
Formule: C₅H₄BrClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11504927
CAS nummer: 1050501-88-6