8-Bromo-6-chloro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR345196-1G OR345196-5G
APOSOR345196-1GEA 43.8 EUR
APOSOR345196-1G APOSOR345196-5G
8-Bromo-6-chloro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine 96%
8-Bromo-6-chloro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₃BrClN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11504898
CAS nummer: 1072944-56-9