2-Methoxy-6-methyl-3-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR345207-1G OR345207-5G
APOSOR345207-1GEA 129 EUR
APOSOR345207-1G APOSOR345207-5G
2-Methoxy-6-methyl-3-nitropyridine
2-Methoxy-6-methyl-3-nitropyridine
Formule: C₇H₈N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095074
CAS nummer: 112163-03-8