3-Chloro-4-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR345250-10G OR345250-1G OR345250-5G
APOSOR345250-10GEA 363 EUR
APOSOR345250-10G APOSOR345250-1G APOSOR345250-5G
3-Chloro-4-nitropyridine
3-Chloro-4-nitropyridine
Formule: C5H3ClN2O2
Kookpunt: 256 °C
Smeltpunt: 25…26 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00490146
CAS nummer: 13194-60-0