5-Nitropyridin-3-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Hydroxy-5-nitropyridine
OR345287-1G OR345287-250MG
APOSOR345287-1GEA 226 EUR
APOSOR345287-1G APOSOR345287-250MG
5-Nitropyridin-3-ol 95%
5-Nitropyridin-3-ol
Formule: C5H4N2O3
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114224
CAS nummer: 186593-26-0