3-Bromo-2-methyl-5-nitropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR345288-10G OR345288-5G
APOSOR345288-10GEA 132 EUR
APOSOR345288-10G APOSOR345288-5G
3-Bromo-2-methyl-5-nitropyridine 98%
3-Bromo-2-methyl-5-nitropyridine
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217.03 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08688606
CAS nummer: 186593-42-0