5-Amino-2-chloronicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR345344-250MG OR345344-100MG
APOSOR345344-250MGEA 250 EUR
APOSOR345344-250MG APOSOR345344-100MG
5-Amino-2-chloronicotinic acid
5-Amino-2-chloronicotinic acid
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658302
CAS nummer: 42959-39-7