3-Hydrazino-2-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR345374-1G OR345374-250MG OR345374-500MG OR345374-2.5G
APOSOR345374-1GEA 330 EUR
APOSOR345374-1G APOSOR345374-250MG APOSOR345374-500MG APOSOR345374-2.5G
3-Hydrazino-2-nitropyridine
3-Hydrazino-2-nitropyridine
Formule: C₅H₆N₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00493934
CAS nummer: 57115-43-2