5-Bromo-3-chloropyridin-2(1H)-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR345375-25G OR345375-5G
APOSOR345375-25GEA 86.2 EUR
APOSOR345375-25G APOSOR345375-5G
5-Bromo-3-chloropyridin-2(1H)-one 98%
5-Bromo-3-chloropyridin-2(1H)-one
Formule: C₅H₃BrClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05662389
CAS nummer: 58236-70-7