3-Nitropicolinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR345379-1G OR345379-5G
APOSOR345379-1GEA 106 EUR
APOSOR345379-1G APOSOR345379-5G
3-Nitropicolinic acid
3-Nitropicolinic acid
Formule: C₆H₄N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658500
CAS nummer: 59290-85-6